2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
SB01755.1 SB01755EA SB01755.50
MAYBSB01755.1EA 0 EUR
MAYBSB01755.1 MAYBSB01755EA MAYBSB01755.50
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Kookpunt: 256…258 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,434 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00041048
CAS nummer: 6590-97-2
UN: 3265
ADR: 8,III