2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01627.1 SB01627EA SB01627.50
MAYBSB01627.1EA 0 EUR
MAYBSB01627.1 MAYBSB01627EA MAYBSB01627.50
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Kookpunt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58…59 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037827
CAS nummer: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8,III