2-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18238.06 A18238.14
A18238.06EA 62.7 EUR
A18238.06 A18238.14
2-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2740-81-0 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6608 Odour: Pungent Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2081473 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004801
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 260…262 °C
Dichtheid: 1,287
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004801
CAS nummer: 2740-81-0
UN: 2922
ADR: 8,III