3-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11999.06 A11999.14
A11999.06EA 48.6 EUR
A11999.06 A11999.14
3-Chlorophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Chlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2392-68-9 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6585 Odour: Pungent Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 636856 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004805
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 249…250 °C
Smeltpunt: 45 °C
Dichtheid: 1,281
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004805
CAS nummer: 2392-68-9
UN: 2922
ADR: 8,III