4-Chlorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
TL00545.1 TL00545.10 TL00545.50
MAYBTL00545.1EA 0 EUR
MAYBTL00545.1 MAYBTL00545.10 MAYBTL00545.50
4-Chlorophenyl isothiocyanate
4-Chlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 135…142 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004810
CAS nummer: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8,III