5-Chloor-2-nitroaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11241.06 A11241.14
A11241.06EA 32.1 EUR
A11241.06 A11241.14
5-Chloor-2-nitroaniline ≥97%
5-Chloor-2-nitroaniline
Purity: 97% CAS No.: 1635-61-6 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2210201 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007776
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Kookpunt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007776
CAS nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III