4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09 A11568.18 A11568.30
A11568.09EA 27.3 EUR
A11568.09 A11568.18 A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Purity: 97% CAS No.: 5930-28-9 Molecular Formula: C6H5Cl2NO Formula Weight: 178.02 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 2361665
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.02 g/mol
Kookpunt: 304
Smeltpunt: 164…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007875
CAS nummer: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4