4-Amino-2-chlorophenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-4-hydroxyaniline
B23420.03 B23420.06 B23420.14
B23420.03EA 58 EUR
B23420.03 B23420.06 B23420.14
4-Amino-2-chlorophenol 99%
4-Amino-2-chlorophenol
Purity: 99% CAS No.: 3964-52-1 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Melting Point: 150-153° MDL No.: MFCD00128891
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Smeltpunt: 150…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128891
CAS nummer: 3964-52-1