1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23497.18 B23497.30
B23497.18EA 52.1 EUR
B23497.18 B23497.30
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥99%
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Purity: 99% CAS No.: 2100-42-7 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 231-234° MDL No.: MFCD00008356
Formule: C₈H₉ClO₂
Kookpunt: 231…234 °C
Dichtheid: 1,210
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008356
CAS nummer: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9