4-Chlororesorcinol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
110061000
110065000
ACRO110061000EA
46.8
EUR
ACRO110061000
ACRO110065000
4-Chlororesorcinol 98%
4-Chlororesorcinol
Formule:
C₆H₅ClO₂ Kookpunt: 147 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 106…110 °C Vlampunt: 148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002273 CAS nummer: 95-88-5 EINECS: 202-462-0 |
Specification Test Results
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
GC | ≥97.5 % |