4-Chlorothioanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
A11025.06
A11025.14
A11025.06EA
36.9
EUR
A11025.06
A11025.14
4-Chlorothioanisole ≥98%
4-Chlorothioanisole
Purity: 98%
CAS No.: 123-09-1
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 2041509
MDL No.: MFCD00013643
Formule:
C₇H₇ClS MW: 158.65 g/mol Kookpunt: 223 °C Smeltpunt: 27…28 °C Dichtheid: 1.220 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013643 CAS nummer: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |