4-Chlorothioanisole
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
KM02761.1 KM02761.10 KM02761.50
MAYBKM02761.1EA 0 EUR
MAYBKM02761.1 MAYBKM02761.10 MAYBKM02761.50
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158.65 g/mol
Kookpunt: 44 °C (0.08 mmHg)
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1.2151 g/cm³ (19 °C)
MDL Nummer: MFCD00013643
CAS nummer: 123-09-1
EINECS: 204-600-5