2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00236.1 TL00236.10 TL00236.50
MAYBTL00236.1EA 0 EUR
MAYBTL00236.1 MAYBTL00236.10 MAYBTL00236.50
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Kookpunt: 140…142 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051844
CAS nummer: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II