2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A19390.06 A19390.22
A19390.06EA 27.7 EUR
A19390.06 A19390.22
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 15945-07-0 Molecular Formula: C6H2Cl4O2S Formula Weight: 279.96 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1112595 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007428
Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
Smeltpunt: 67…71 °C
Dichtheid: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007428
CAS nummer: 15945-07-0
EINECS: 240-079-0
UN: 3261
ADR: 8,II