2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
357460010
357460050
ACRO357460010EA
27.5
EUR
ACRO357460010
ACRO357460050
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule:
C₆H₄Cl₂O₂S Kookpunt: 150…152 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 28 °C Dichtheid: 1,548 g/cm³ Vlampunt: 60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051520 CAS nummer: 2905-23-9 EINECS: 220-807-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to orange-red Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |