2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14054.06
A14054.14
A14054.06EA
76.6
EUR
A14054.06
A14054.14
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-23-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5760
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 150-152°/12mm
Beilstein Reference: 974321
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051520
Formule:
C₆H₄Cl₂O₂S Kookpunt: 150…152 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 26…28 °C Dichtheid: 1,548 Vlampunt: 140 °C (284 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051520 CAS nummer: 2905-23-9 EINECS: 220-807-3 UN: 3265 ADR: 8,II |