3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 705-21-5
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Flash Point:
Formule:
C₆H₃Cl₃O₂S Kookpunt: 158…160 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 30…33 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051698 CAS nummer: 705-21-5 UN: 3261 ADR: 8,II |