3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 84.4 EUR
A10283.06 A10283.03 A10283.14
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Kookpunt: 102…104 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: ∼ 21 °C
Dichtheid: 1,499
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051697
CAS nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II