4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00912.1 SB00912.10 SB00912.50
MAYBSB00912.1EA 0 EUR
MAYBSB00912.1 MAYBSB00912.10 MAYBSB00912.50
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Kookpunt: 272 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007439
CAS nummer: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II