4-Cyanobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24333.06 B24333.14 B24333.22
B24333.06EA 52.8 EUR
B24333.06 B24333.14 B24333.22
4-Cyanobenzoyl chloride ≥98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 6068-72-0 Molecular Formula: C8H4ClNO Formula Weight: 165.58 Odour: Irritating Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 386729 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001822
Formule: C₈H₄ClNO
Kookpunt: 150…151 °C (25 mmHg)
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001822
CAS nummer: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,II