Methyl-4-cyanobenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L08365.06 L08365.14 L08365.22
L08365.06EA 29.2 EUR
L08365.06 L08365.14 L08365.22
Methyl-4-cyanobenzoate ≥99%
Methyl-4-cyanobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 1129-35-7 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 142-144°/12mm MDL No.: MFCD00001823
Formule: C₉H₇NO₂
Kookpunt: 142…144 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001823
CAS nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III