2,4,6-Trimethoxybenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23540.06 B23540.14
B23540.06EA 36.5 EUR
B23540.06 B23540.14
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2571-54-2 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Odour: Characteristic Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD00001787
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 140…143 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001787
CAS nummer: 2571-54-2
EINECS: 219-917-4