2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16042.06
A16042.03
A16042.06EA
185
EUR
A16042.06
A16042.03
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 69360-26-5
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 2721588
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052341
Formule:
C₇H₄ClNO₂S Smeltpunt: 65…69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052341 CAS nummer: 69360-26-5 UN: 3261 ADR: 8,III |