4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14081.14
A14081.03
A14081.06
A14081.14EA
626
EUR
A14081.14
A14081.03
A14081.06
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 49584-26-1
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 777939
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052337
Formule:
C₇H₄ClNO₂S Smeltpunt: 107…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052337 CAS nummer: 49584-26-1 UN: 3261 ADR: 8,II |