3,4-Dicyanoaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
L13433.03
L13433.06
L13433.03EA
53.8
EUR
L13433.03
L13433.06
3,4-Dicyanoaniline 98%
3,4-Dicyanoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 56765-79-8
Molecular Formula: C8H5N3
Formula Weight: 143.15
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 2937382
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041741
Formule:
C₈H₅N₃ Kookpunt: 321 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 179…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041741 CAS nummer: 56765-79-8 EINECS: 260-370-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |