o-Acetoxybenzoyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L00919.06
L00919.14
L00919.22
AB177346.0005
L00919.06EA
25.5
EUR
L00919.06
L00919.14
L00919.22
ABCRAB177346.0005
o-Acetoxybenzoyl chloride ≥97%
o-Acetoxybenzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 5538-51-2
Molecular Formula: C9H7ClO3
Formula Weight: 198.61
Flash Point:
Formule:
C₉H₇ClO₃ Kookpunt: 134…136 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 47…50 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000663 CAS nummer: 5538-51-2 EINECS: 226-899-1 UN: 3261 ADR: 8,II |