3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15902.14
A15902.22
A15902.14EA
27
EUR
A15902.14
A15902.22
3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
3-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 587-48-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 249-252°
Beilstein Reference: 2210867
Formule:
C₉H₉NO₃ Smeltpunt: 249…252 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013983 CAS nummer: 587-48-4 EINECS: 209-600-9 |