4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12711.18
A12711.30
A12711.18EA
46.9
EUR
A12711.18
A12711.30
4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
4-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 556-08-1
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: ca 261° dec.
Beilstein Reference: 390602
Formule:
C₉H₉NO₃ Kookpunt: 399 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002534 CAS nummer: 556-08-1 EINECS: 209-114-7 |