4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L14176.06 L14176.14
L14176.06EA 42.2 EUR
L14176.06 L14176.14
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 4755-50-4 Molecular Formula: C9H10ClNO Formula Weight: 183.64 Melting Point: 142-148° Beilstein Reference: 1100858 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00236039
Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183.64 g/mol
Kookpunt: 180 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 142…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236039
CAS nummer: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8 II