3,5-Dinitrobenzoyl chloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
408710250
408711000
408715000
ACRO408710250EA
38.9
EUR
ACRO408710250
ACRO408711000
ACRO408715000
3,5-Dinitrobenzoyl chloride 99%
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₃ClN₂O₅ Kookpunt: 196 °C (15hPa) Smeltpunt: 67…70 °C Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007248 CAS nummer: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,03305 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to beige Crystals or crystalline needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |