4-Butoxybenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 33863-86-4
Molecular Formula: C11H13ClO2
Formula Weight: 212.68
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃ClO₂ Kookpunt: 161…162 °C (9 mmHg) Dichtheid: 1,121 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000689 CAS nummer: 33863-86-4 EINECS: 251-703-6 UN: 3265 ADR: 8,II |