4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13367.06 A13367.14 A13367.22
A13367.06EA 59.6 EUR
A13367.06 A13367.14 A13367.22
4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
4-Hexyloxybenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 39649-71-3 Molecular Formula: C13H17ClO2 Formula Weight: 240.73 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5383 Boiling Point: 203-205°/15mm Beilstein Reference: 2210619 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000690
Formule: C₁₃H₁₇ClO₂
Kookpunt: 203…205 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,082
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000690
CAS nummer: 39649-71-3
EINECS: 254-561-3
UN: 3265
ADR: 8,II