4-Anisoyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 100-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5810
Melting Point: 22°
Boiling Point: 145°/14mm
Beilstein Reference: 471918
Merck Reference: 14,673
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000687
Formule:
C₈H₇ClO₂ Kookpunt: 145 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 22 °C Dichtheid: 1,260 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000687 CAS nummer: 100-07-2 EINECS: 202-816-4 UN: 1729 ADR: 8,II Merck Index: 14,673 |