Terephthaloyl dichloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Terephthaloyl chloride
A11224.0B A11224.30
A11224.0BEA 110 EUR
A11224.0B A11224.30
Terephthaloyl dichloride ≥99%
Terephthaloyl dichloride
Purity: 99% CAS No.: 100-20-9 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.02 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 79-83° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 607796 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000693
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 265 °C
Smeltpunt: 79…83 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Vlampunt: 180 °C (356 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000693
CAS nummer: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II