Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4422-95-1
Molecular Formula: C9H3Cl3O3
Formula Weight: 265.48
Flash Point:
Formule:
C₉H₃Cl₃O₃ Kookpunt: 180 °C (16 mmHg) Smeltpunt: 34…38 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000679 CAS nummer: 4422-95-1 EINECS: 224-594-8 UN: 3261 ADR: 8,II |