Benzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 55-21-0
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 385876
Merck Reference: 14,1060
MDL No.: MFCD00007968
Formule:
C₇H₇NO Kookpunt: 288 °C Smeltpunt: 125…129 °C Dichtheid: 1,341 Vlampunt: 180 °C (356 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007968 CAS nummer: 55-21-0 EINECS: 200-227-7 Merck Index: 14,1060 |