Anthranilohydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10805.09 A10805.18
A10805.09EA 48.7 EUR
A10805.09 A10805.18
Anthranilohydrazide ≥98%
Anthranilohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 1904-58-1 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 742811
Formule: C₇H₉N₃O
Kookpunt: 378 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017056
CAS nummer: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7