2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21330.06
B21330.14
B21330.06EA
31.6
EUR
B21330.06
B21330.14
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
2-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 606-26-8
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 394754
Formule:
C₇H₇N₃O₃ Smeltpunt: 119…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007598 CAS nummer: 606-26-8 EINECS: 210-110-2 |