4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18016.09
A18016.18
A18016.09EA
71.6
EUR
A18016.09
A18016.18
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
4-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 636-97-5
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 519882
Formule:
C₇H₇N₃O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007604 CAS nummer: 636-97-5 EINECS: 211-271-1 |