3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L04357.06
L04357.03
L04357.06EA
87.8
EUR
L04357.06
L04357.03
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
3-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 5818-06-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 638933
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Smeltpunt: 157…159 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014759 CAS nummer: 5818-06-4 EINECS: 227-389-1 |