4-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12702.14
A12702.22
A12702.36
A12702.14EA
40.2
EUR
A12702.14
A12702.22
A12702.36
4-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
4-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 5351-23-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 473052
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Kookpunt: 370 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007605 CAS nummer: 5351-23-5 EINECS: 226-326-5 |