3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11471.06
L11471.14
L11471.06EA
54.2
EUR
L11471.06
L11471.14
3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 7732-32-3
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 256-257°
Beilstein Reference: 2642968
Formule:
C₇H₈N₂O₃ Smeltpunt: 256…257 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017066 CAS nummer: 7732-32-3 |