Diallylftalaat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phthalic acid diallyl ester
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 62.9 EUR
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Diallylftalaat 98%
Diallylftalaat
Formule: C₁₄H₁₄O₄
Kookpunt: 300 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³
Vlampunt: 166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008646
CAS nummer: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %