Diallylftalaat ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phthalic acid diallyl ester
B24648.22 B24648.36
B24648.22EA 18.5 EUR
B24648.22 B24648.36
Diallylftalaat ≥97%
Diallylftalaat
Purity: 97% CAS No.: 131-17-9 Molecular Formula: C14H14O4 Formula Weight: 246.27 Flash Point: 166°(330°F) Refractive Index: 1.5190 Odour: Pungent, makes eyes water Melting Point: -70° Boiling Point: 160-163°/4mm Beilstein Reference: 1880877 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00008646
Formule: C₁₄H₁₄O₄
Kookpunt: 160…163 °C (4 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1,120
Vlampunt: 166 °C (330 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008646
CAS nummer: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III