Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12888.14 A12888.22 A12888.36
A12888.14EA 31.7 EUR
A12888.14 A12888.22 A12888.36
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 10287-53-3 Molecular Formula: C11H15NO2 Formula Weight: 193.25 Melting Point: 63-65° Boiling Point: 190-191°/14mm MDL No.: MFCD00009115
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Kookpunt: 190…191 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 63…65 °C
Dichtheid: 1,060
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009115
CAS nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3