Ethyl-3-aminobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
A14448.09EA 41.5 EUR
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
Ethyl-3-aminobenzoate 98%
Ethyl-3-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 582-33-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 294° Beilstein Reference: 1101967 MDL No.: MFCD00007794
Formule: C₉H₁₁NO₂
Kookpunt: 294 °C
Smeltpunt: 27…30 °C
Dichtheid: 1,106
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007794
CAS nummer: 582-33-2
EINECS: 209-482-9