Benzocaine (ethyl-4-aminobenzoate), white crystalline powder
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 569 EUR
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzocaine (ethyl-4-aminobenzoate), white crystalline powder
Benzocaine (ethyl-4-aminobenzoate)
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Kookpunt: 311
Smeltpunt: 88…93 °C
Vlampunt: 112
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007892
CAS nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087