Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 21.9 EUR
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇NO₄
Kookpunt: 279 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007250
CAS nummer: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %