Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A13398.14
A13398.22
A13398.36
A13398.14EA
22.4
EUR
A13398.14
A13398.22
A13398.36
Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Ethyl-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Formule:
C₉H₉NO₄ Smeltpunt: 55…58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007351 CAS nummer: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 Merck Index: 14,3832 |