Methyl salicylate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 45.7 EUR
76631-1ML-F 76631-5ML-F
Methyl salicylate, Supelco®
Methyl salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 432
Smeltpunt: 100…101 °C
Dichtheid: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 99
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002214
CAS nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM